Pentafluorophenyl-4-methoxybenzenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10321-1G PC10321-500MG PC10321-5G
APOSPC10321-1GEA 3250 SEK
APOSPC10321-1G APOSPC10321-500MG APOSPC10321-5G
Pentafluorophenyl-4-methoxybenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-methoxybenzenesulphonate
Formel: C₁₃H₇F₅O₄S
Smältpunkt: 58…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05975127
CAS nummer: 663175-94-8