Pentafluorophenyl-3-methylbenzenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10320-1G
PC10320-500MG
PC10320-5G
APOSPC10320-1GEA
3250
SEK
APOSPC10320-1G
APOSPC10320-500MG
APOSPC10320-5G
Pentafluorophenyl-3-methylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-3-methylbenzenesulphonate
Formel:
C₁₃H₇F₅O₃S Smältpunkt: 49…51 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD05975125 CAS nummer: 885950-34-5 |