Pentafluorophenyl-2-nitrobenzenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10319-1G PC10319-500MG PC10319-5G
APOSPC10319-1GEA 3250 SEK
APOSPC10319-1G APOSPC10319-500MG APOSPC10319-5G
Pentafluorophenyl-2-nitrobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-nitrobenzenesulphonate
Formel: C₁₂H₄F₅NO₅S
Smältpunkt: 127…128 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05975122
CAS nummer: 885950-33-4