Pentafluorophenyl-4-iodobenzenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10317-1G PC10317-5G
APOSPC10317-1GEA 755 SEK
APOSPC10317-1G APOSPC10317-5G
Pentafluorophenyl-4-iodobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-iodobenzenesulphonate
Formel: C₁₂H₄F₅IO₃S
Smältpunkt: 88…90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05975132
CAS nummer: 885950-39-0