Pentafluorophenyl-2-thiophenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10314-1G PC10314-5G
APOSPC10314-1GEA 1625 SEK
APOSPC10314-1G APOSPC10314-5G
Pentafluorophenyl-2-thiophenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-thiophenesulphonate
Formel: C₁₀H₃F₅O₃S₂
Smältpunkt: 90…92 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05975124
CAS nummer: 663175-91-5