Pentafluorophenyl-3-nitrobenzenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10313-1G PC10313-500MG PC10313-5G
APOSPC10313-1GEA 3250 SEK
APOSPC10313-1G APOSPC10313-500MG APOSPC10313-5G
Pentafluorophenyl-3-nitrobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-3-nitrobenzenesulphonate
Formel: C₁₂H₄F₅NO₅S
Smältpunkt: 67…68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05975121
CAS nummer: 663175-93-7