Pentafluorophenyl-4-ethylbenzenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10312-1G
PC10312-500MG
PC10312-5G
APOSPC10312-1GEA
3250
SEK
APOSPC10312-1G
APOSPC10312-500MG
APOSPC10312-5G
Pentafluorophenyl-4-ethylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-ethylbenzenesulphonate
Formel:
C₁₄H₉F₅O₃S Smältpunkt: 61…63 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD05975134 CAS nummer: 885950-41-4 |