Pentafluorophenyl-2-fluorobenzenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10309-1G PC10309-500MG PC10309-5G
APOSPC10309-1GEA 3250 SEK
APOSPC10309-1G APOSPC10309-500MG APOSPC10309-5G
Pentafluorophenyl-2-fluorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-fluorobenzenesulphonate
Formel: C₁₂H₄F₆O₃S
Smältpunkt: 104…105 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05975126
CAS nummer: 885950-35-6