Pentafluorophenyl-4-chlorobenzenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10308-1G
PC10308-5G
APOSPC10308-1GEA
2375
SEK
APOSPC10308-1G
APOSPC10308-5G
Pentafluorophenyl-4-chlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-chlorobenzenesulphonate
Formel:
C₁₂H₄ClF₅O₃S Smältpunkt: 56…58 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD05975123 CAS nummer: 161759-99-5 |