Pentafluorophenyl-4-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10306-1G PC10306-500MG PC10306-5G
APOSPC10306-1GEA 3250 SEK
APOSPC10306-1G APOSPC10306-500MG APOSPC10306-5G
Pentafluorophenyl-4-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzenesulphonate
Formel: C₁₉H₇F₈NO₆S
Smältpunkt: 107…109 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05975150
CAS nummer: 886361-29-1