Pentafluorophenyl-5-chloro-2-methoxybenzenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10304-1G PC10304-5G
APOSPC10304-1GEA 2375 SEK
APOSPC10304-1G APOSPC10304-5G
Pentafluorophenyl-5-chloro-2-methoxybenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-5-chloro-2-methoxybenzenesulphonate
Formel: C₁₃H₆ClF₅O₄S
Smältpunkt: 129…131 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05975152
CAS nummer: 886361-33-7