Pentafluorophenyl-2,4,6-triisopropylbenzenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10302-1G PC10302-500MG PC10302-5G
APOSPC10302-1GEA 3250 SEK
APOSPC10302-1G APOSPC10302-500MG APOSPC10302-5G
Pentafluorophenyl-2,4,6-triisopropylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,4,6-triisopropylbenzenesulphonate
Formel: C₂₁H₂₃F₅O₃S
Smältpunkt: 42…43 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05975146
CAS nummer: 886361-20-2