Pentafluorophenyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10300-1G
PC10300-500MG
PC10300-5G
APOSPC10300-1GEA
3250
SEK
APOSPC10300-1G
APOSPC10300-500MG
APOSPC10300-5G
Pentafluorophenyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Formel:
C₁₃H₄F₈O₃S Smältpunkt: 79…80 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD05975148 CAS nummer: 886361-24-6 |