Pentafluorophenyl-1-naphthalenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10299-1G PC10299-500MG PC10299-5G
APOSPC10299-1GEA 3250 SEK
APOSPC10299-1G APOSPC10299-500MG APOSPC10299-5G
Pentafluorophenyl-1-naphthalenesulphonate
Pentafluorophenyl-1-naphthalenesulphonate
Formel: C₁₆H₇F₅O₃S
Smältpunkt: 102…104 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05975145
CAS nummer: 886361-18-8