4-(3,5-Difluorophenoxy)benzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
PC10294-1G PC10294-5G
APOSPC10294-1GEA 5125 SEK
APOSPC10294-1G APOSPC10294-5G
4-(3,5-Difluorophenoxy)benzaldehyde
4-(3,5-Difluorophenoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₃H₈F₂O₂
Smältpunkt: 57…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05663812
CAS nummer: 886361-01-9