3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-4-fluoroaniline
Leverantör: Apollo Scientific
PC10293-1G PC10293-500MG
APOSPC10293-1GEA 6275 SEK
APOSPC10293-1G APOSPC10293-500MG
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-4-fluoroaniline
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-4-fluoroaniline
Formel: C₁₃H₉FN₂O
Smältpunkt: 153…156 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03425815
CAS nummer: 220705-28-2