1,1,1-Trifluoro-3-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}-2-propanol
Leverantör: Apollo Scientific
PC10291-1G PC10291-500MG
APOSPC10291-1GEA 10875 SEK
APOSPC10291-1G APOSPC10291-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}-2-propanol
Formel: C₁₄H₁₆F₆N₂O
Smältpunkt: 68…71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01871732
CAS nummer: 453557-82-9