1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazino]-2-propanol
Leverantör: Apollo Scientific
PC10289-1G PC10289-500MG
APOSPC10289-1GEA 10875 SEK
APOSPC10289-1G APOSPC10289-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazino]-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazino]-2-propanol
Formel: C₁₃H₁₆F₄N₂O
MW: 292.28 g/mol
Smältpunkt: 92…95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01871727
CAS nummer: 453557-80-7