1,1,1-Trifluoro-3-{[2-(trifluoromethyl)benzyl]-amino}-2-propanol
Leverantör: Apollo Scientific
PC10288-1G PC10288-500MG
APOSPC10288-1GEA 9400 SEK
APOSPC10288-1G APOSPC10288-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-{[2-(trifluoromethyl)benzyl]-amino}-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-{[2-(trifluoromethyl)benzyl]amino}-2-propanol
Formel: C₁₁H₁₁F₆NO
MW: 287.21 g/mol
Smältpunkt: 79…81 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01871716
CAS nummer: 453557-79-4