2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10287-1G PC10287-250MG PC10287-5G
APOSPC10287-1GEA 650 SEK
APOSPC10287-1G APOSPC10287-250MG APOSPC10287-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₄F₃NO₂S
MW: 211,1600 g/mol
Smältpunkt: 186…187 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00173295
CAS nummer: 117724-63-7