1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarbohydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
PC10274-1G PC10274-500MG PC10274-5G
APOSPC10274-1GEA 4775 SEK
APOSPC10274-1G APOSPC10274-500MG APOSPC10274-5G
1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarbohydrazide
1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarbohydrazide
Formel: C₁₃H₁₈FN₃O
Smältpunkt: 125…127 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03001285
CAS nummer: 453557-70-5