2,2,2-Trichloro-1-[4-(4-fluorobenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]-1-ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
PC10272-1G
PC10272-500MG
APOSPC10272-1GEA
4775
SEK
APOSPC10272-1G
APOSPC10272-500MG
2,2,2-Trichloro-1-[4-(4-fluorobenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]-1-ethanone
2,2,2-Trichloro-1-[4-(4-fluorobenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]-1-ethanone
Formel:
C₁₃H₇Cl₃FNO₂ Smältpunkt: 202…204 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03001281 CAS nummer: 453557-67-0 |