(4-Fluorophenoxy)acetonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10268-10G PC10268-5G
APOSPC10268-10GEA 3000 SEK
APOSPC10268-10G APOSPC10268-5G
(4-Fluorophenoxy)acetonitrile
(4-Fluorophenoxy)acetonitrile
Formel: C₈H₆FNO
Smältpunkt: 151.1 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 24115-20-6