5-Fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 6-Fluoroisatoic anhydride
PC10266-1G PC10266-25G PC10266-5G
APOSPC10266-1GEA 705 SEK
APOSPC10266-1G APOSPC10266-25G APOSPC10266-5G
5-Fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione 96%
5-Fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formel: C₈H₄FNO₃
Smältpunkt: 230 °C
Densitet: 1,502 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00112979
CAS nummer: 78755-94-9