1-(4-Amino-2-fluorophenyl)-4-methylpiperazine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Fluoro-4-(4-methylpiperazino)aniline, 3-fluoro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzenamine, 3-Fluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline
PC10264-10G PC10264-1G
APOSPC10264-10GEA 1400 SEK
APOSPC10264-10G APOSPC10264-1G
1-(4-Amino-2-fluorophenyl)-4-methylpiperazine
1-(4-Amino-2-fluorophenyl)-4-methylpiperazine
Formel: C₁₁H₁₆FN₃
MW: 209,27 g/mol
Smältpunkt: 87…89 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD05663793
CAS nummer: 221198-99-8