3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Leverantör: Apollo Scientific
PC10261-1G PC10261-5G PC10261-10G
APOSPC10261-1GEA 635 SEK
APOSPC10261-1G APOSPC10261-5G APOSPC10261-10G
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Smältpunkt: 223…225 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00181811
CAS nummer: 325-89-3