3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Leverantör: Apollo Scientific
PC10260-1G PC10260-500MG PC10260-5G
APOSPC10260-1GEA 2575 SEK
APOSPC10260-1G APOSPC10260-500MG APOSPC10260-5G
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Formel: C₁₃H₁₂FNO₂
MW: 233,24 g/mol
Smältpunkt: 129…134 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00215663
CAS nummer: 338965-51-8