2'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
PC10254-1G PC10254-5G
APOSPC10254-1GEA 1625 SEK
APOSPC10254-1G APOSPC10254-5G
2'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
2'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
Formel: C₁₅H₁₃FO₂
Smältpunkt: 56…58 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03001269
CAS nummer: 400878-24-2