{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanamine
Leverantör: Apollo Scientific
PC10247-1G PC10247-500MG
APOSPC10247-1GEA 9400 SEK
APOSPC10247-1G APOSPC10247-500MG
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanamine
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanamine
Formel: C₁₂H₁₁F₃N₂S
Smältpunkt: 81…83 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03791219
CAS nummer: 690632-25-8