Ethyl-1-(4-fluorophenyl)-5-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10246-250MG PC10246-100MG
APOSPC10246-250MGEA 415 SEK
APOSPC10246-250MG APOSPC10246-100MG
Ethyl-1-(4-fluorophenyl)-5-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-1-(4-fluorophenyl)-5-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₀FIN₂O₂
MW: 360,13 g/mol
Smältpunkt: 114…116 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03791218
CAS nummer: 959576-71-7