4-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10244-1G PC10244-250MG
APOSPC10244-1GEA 1175 SEK
APOSPC10244-1G APOSPC10244-250MG
4-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
4-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅FO₂S
MW: 196,1982 g/mol
Smältpunkt: 217…220 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03425782
CAS nummer: 310466-37-6