1-((4-Fluorophenyl)sulphonyl)-4-pyridinecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10241-1G PC10241-250MG PC10241-5G
APOSPC10241-1GEA 1300 SEK
APOSPC10241-1G APOSPC10241-250MG APOSPC10241-5G
1-((4-Fluorophenyl)sulphonyl)-4-pyridinecarboxylic acid
1-((4-Fluorophenyl)sulphonyl)-4-pyridinecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₄FNO₄S
Smältpunkt: 174…176 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02331439
CAS nummer: 326907-70-4