1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC10234-1G
PC10234-5G
APOSPC10234-1GEA
1550
SEK
APOSPC10234-1G
APOSPC10234-5G
1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
Formel:
C₈H₆F₃NO Smältpunkt: 92…94 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD05663790 CAS nummer: 23516-79-2 |