Methyl-4-hydroxy-1-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyrrolidinecarboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10232-1G PC10232-500MG
APOSPC10232-1GEA 7850 SEK
APOSPC10232-1G APOSPC10232-500MG
Methyl-4-hydroxy-1-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyrrolidinecarboxylate
Methyl-4-hydroxy-1-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyrrolidinecarboxylate
Formel: C₁₄H₁₅F₃N₂O₄
Smältpunkt: 183…185 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00202782
CAS nummer: 318247-30-2