1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbohydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
PC10229-1G PC10229-250MG
APOSPC10229-1GEA 4575 SEK
APOSPC10229-1G APOSPC10229-250MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbohydrazide
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbohydrazide
Formel: C₈H₇F₃N₄OS
Smältpunkt: 218…220 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04973722
CAS nummer: 886360-63-0