Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC10227-1G
PC10227-250MG
APOSPC10227-1GEA
1350
SEK
APOSPC10227-1G
APOSPC10227-250MG
Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Formel:
C₁₂H₁₀FNO₃S MW: 267.28 g/mol Smältpunkt: 106…108 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD04117805 CAS nummer: 886360-59-4 |