1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-ol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10225-1G PC10225-500MG PC10225-5G
APOSPC10225-1GEA 3700 SEK
APOSPC10225-1G APOSPC10225-500MG APOSPC10225-5G
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-ol
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-ol
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O
Smältpunkt: 99…101 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03791208
CAS nummer: 77458-38-9