3-(4-Fluorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
PC10224-1G
PC10224-500MG
PC10224-5G
APOSPC10224-1GEA
2025
SEK
APOSPC10224-1G
APOSPC10224-500MG
APOSPC10224-5G
3-(4-Fluorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-(4-Fluorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Formel:
C₁₁H₉F₄NO₃ Smältpunkt: 135…137 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01366669 CAS nummer: 117291-16-4 |