Methyl-4-{3-amino-3-oxo-1-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propyl}benzenecarboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10223-1G PC10223-500MG PC10223-5G
APOSPC10223-1GEA 6275 SEK
APOSPC10223-1G APOSPC10223-500MG APOSPC10223-5G
Methyl-4-{3-amino-3-oxo-1-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propyl}benzenecarboxylate
Methyl-4-{3-amino-3-oxo-1-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propyl}benzenecarboxylate
Formel: C₁₃H₁₃F₃N₂O₄
MW: 318,25 g/mol
Smältpunkt: 231…233 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03791206
CAS nummer: 886360-57-2