3-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
PC10221-1G PC10221-5G
APOSPC10221-1GEA 4550 SEK
APOSPC10221-1G APOSPC10221-5G
3-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Formel: C₁₃H₁₂F₃NO₅
Smältpunkt: 170…173 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03791204
CAS nummer: 886360-56-1