Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10218-1G PC10218-500MG PC10218-5G
APOSPC10218-1GEA 2575 SEK
APOSPC10218-1G APOSPC10218-500MG APOSPC10218-5G
Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Formel: C₁₃H₁₆FNO₄S
MW: 301.34 g/mol
Smältpunkt: 90…91 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02736084
CAS nummer: 349624-64-2