3-{3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10217-1G PC10217-250MG
APOSPC10217-1GEA 635 SEK
APOSPC10217-1G APOSPC10217-250MG
3-{3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1H-pyrazole
3-{3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1H-pyrazole
Formel: C₁₆H₁₂ClFN₂O
Smältpunkt: 125…127 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03425750
CAS nummer: 451485-60-2