5-(Carboxymethyl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
PC10214-1G PC10214-500MG
APOSPC10214-1GEA 4775 SEK
APOSPC10214-1G APOSPC10214-500MG
5-(Carboxymethyl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
5-(Carboxymethyl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₈F₃N₃O₅
Smältpunkt: 189…190 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05021855
CAS nummer: 439095-12-2