7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
PC10211-1G PC10211-500MG PC10211-5G
APOSPC10211-1GEA 6275 SEK
APOSPC10211-1G APOSPC10211-500MG APOSPC10211-5G
7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formel: C₁₅H₁₁F₃N₄O₂
MW: 336,28 g/mol
Smältpunkt: 224…226 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03791193
CAS nummer: 863305-82-2