2-Amino-5-(4-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
PC10203-1G PC10203-500MG PC10203-5G
APOSPC10203-1GEA 2575 SEK
APOSPC10203-1G APOSPC10203-500MG APOSPC10203-5G
2-Amino-5-(4-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
2-Amino-5-(4-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Formel: C₁₀H₉FN₄OS
Smältpunkt: 174 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200939
CAS nummer: 886361-58-6