1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
PC10202-1G PC10202-500MG PC10202-5G
APOSPC10202-1GEA 3100 SEK
APOSPC10202-1G APOSPC10202-500MG APOSPC10202-5G
1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
Formel: C₁₂H₉FOS
Smältpunkt: 119…120 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200932
CAS nummer: 886361-46-2