{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanol
Leverantör: Apollo Scientific
PC10199-1G PC10199-2.5G
APOSPC10199-1GEA 1900 SEK
APOSPC10199-1G APOSPC10199-2.5G
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanol
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanol
Formel: C₁₂H₁₀F₃NOS
Smältpunkt: 120…123 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03791170
CAS nummer: 317318-96-0