2-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10198-1G PC10198-500MG
APOSPC10198-1GEA 1025 SEK
APOSPC10198-1G APOSPC10198-500MG
2-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₉H₆F₃N₃O₂S
MW: 277.23 g/mol
Smältpunkt: 170…172 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03012088
CAS nummer: 449778-74-9