2-(4,4,4-Trifluoro-1-methyl-3-oxobutylidene)-1-hydrazinecarbothioamide
Leverantör: Apollo Scientific
PC10197-1G PC10197-500MG PC10197-5G
APOSPC10197-1GEA 2025 SEK
APOSPC10197-1G APOSPC10197-500MG APOSPC10197-5G
2-(4,4,4-Trifluoro-1-methyl-3-oxobutylidene)-1-hydrazinecarbothioamide
2-(4,4,4-Trifluoro-1-methyl-3-oxobutylidene)-1-hydrazinecarbothioamide
Formel: C₆H₈F₃N₃OS
Smältpunkt: 144…145 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03011851
CAS nummer: 383148-57-0