6-(2-Fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
PC10193-1G PC10193-5G
APOSPC10193-1GEA 3450 SEK
APOSPC10193-1G APOSPC10193-5G
6-(2-Fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-(2-Fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₇FN₂OS
Smältpunkt: 147…148 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02091516
CAS nummer: 439095-02-0